Merck
420127
Jasplakinolide
from Jaspis johnstoni, ≥90% (HPLC), liquid, Actin polymerization promotor, Calbiochem
Synonym(e):
InSolution Jasplakinolid, Jaspis johnston
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H45BrN4O6
Molekulargewicht:
709.67
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Jasplakinolid, Jaspis johnstoni, InSolution, ≥90%, 1 mM in DMSO, mammablian cell mitosis inhibitor, potent inducer of actin polymerization and stabilization
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Eine zellpermeable F-Actin-Sonde. Dieses makrozyklische Cyclodepsipeptid, das aus dem Meeresschwamm Jaspis johnstoni isoliert wird, ist ein starker Induktor der Actin-Polymerisierung und -Stabilisierung in-vitro. Es konkurriert mit Phalloidin (Best.-Nr. 516640) hinsichtlich der Actin-Bindung (Kd = 15 nM) und verbessert die durch die Interleukin 2 (IL-2)-Deprivation induzierte Apoptose. Weist zudem fungizide, insektizide und Antikrebs-Eigenschaften auf.
Biochem/physiol Actions
Kd = 15 nM für die Actin-Bindung
Primärziel
F-Actin
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 1 mM Lösung (50 µ;g/71 µ;l) von Jasplakinolid, Jaspis johnstoni (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-420107&;#124;[/islink]">;420107<;/A>;) in DMSO.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Other Notes
Rosado, J.A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 7527.
Posey, S.C. und Bierer, B.E. 1999. J. Biol. Chem.274, 4259.
Senderowicz, A.M., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst.87, 46.
Bubb, M.R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 14869.
Scott, V.R., et al. 1988. Antimicrob. Agents Chemother.32, 1154.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)