Merck
420413
Millipore
Polymyxin-B-Sulfat, sterilfiltrierte wässrige Lösung, Zellkultur-getestet
An antibiotic that inhibits phospholipid sensitive Ca2+-dependent protein kinase.
Synonym(e):
Polymyxin-B-Sulfat, sterilfiltrierte wässrige Lösung, Zellkultur-getestet, Aerosporin, steril gefilterte wässrige Lösung, Zellkultur, getestet
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
clear
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Antibiotikum, das die phospholipidsensitive Ca2+-abhängige Proteinkinase hemmt. Mischung aus Polymyxin-B1-Sulfat und Polymyxin-B2-Sulfat. Bindet an die Zellwand und macht diese durchlässiger, was zur Flüssigkeitsaufnahme führt. Wirksam gegen gramnegative Bakterien.
Biochem./physiol. Wirkung
≥;7500 Einheiten/mg
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Physikalische Form
Geliefert mit 50 mg/ml in H₂;O.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Lucas, M., et al. 1994. Biochem. Pharmacol.47, 667.
Ngezahayo, A. and Kolb, H.A. 1993. Pflugers Arch.422, 413.
Kubo, M. and Okada, Y. 1992. J. Physiol.456, 351.
Strasser, R.H., et al. 1992. Circ. Res.70, 1304.
Hegemann, L., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.207, 17.
Inaba, H. and Finkins, J.P. 1991. Am. J. Physiol.261, R26.
Marra, M.N., et al. 1990. J. Immunol.144, 662.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable