Fortfahren mit
P1004
Polymyxin B -sulfat (Salz)
Synonym(e):
Polymixin, Polymyxin-B-Sulfat, Polymyxin B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,80
5000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
10000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 300,00
25000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 586,00
50000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C55H96N16O13 · 2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1385.61
UNSPSC Code:
51283106
NACRES:
NA.76
EC Number:
215-774-7
MDL number:
€ 60,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Pseudomonas aeruginosa
Quality Segment
form
powder
storage condition
(Tightly closed. Dry. )
solubility
water: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, fungi
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(NC(C(CCN)NC(CCCCC(C)CC)=O)=O)C(C)O)NC(CCN)C(NC(CCNC(C(NC(C(NC(C(CCN)N1)=O)CCN)=O)C(O)C)=O)C(NC(CCN)C(NC(CC2=CC=CC=C2)C(NC(CC(C)C)C1=O)=O)=O)=O)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI key
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
General description
Polymyxin-B-Sulfat ist ein stark kationisches zyklisches Polypeptidantibiotikum, das bei der Fermentation von Bacillus polymyxa gewonnen wird. Es ist eine Mischung aus B1- und B2-Sulfat.
Application
Polymyxin-B-Sulfatsalz wird verwendet:
  • bei der Zellkultur von humanen Aorten-Endothelzellen (HAEC) zum Ausschließen einer potenziellen Endotoxin-Kontamination in rekombinantem Adiponectin
  • zum Analysieren der Isolate
  • bei der Endotoxin-neutralisierenden Aktivität von α-Amylase (AmyI-1)-18 (LAL-Test)
Polymyxin-B-Sulfat ist ein stark kationisches zyklisches Polypeptidantibiotikum, das bei der Fermentation von Bacilus polymyxa gewonnen wird. Es ist eine Mischung aus B1- und B2-Sulfat. Das Produkt wird zur klinischen Behandlung von Infektionen des Harnwegs, der Hirnhaut und des Blutkreislaufs verwendet, die durch anfällige Pseudomonas aeruginosa-Stämme ausgelöst werden. Darüber hinaus findet es Anwendung bei der Untersuchung von multiresistenten Pathogenen††, als immobilisierter Wirkstoff zur Entfernung von Endotoxinen und zur Induzierung der Porenbildung in den Membranen von Kortexzellen aus exzidierten Sorghumwurzeln.
Biochem/physiol Actions
Polymyxin B ist eines der wichtigsten Antibiotika zur Behandlung von gramnegativen Bakterieninfektionen, einschließlich Infektionen durch Carbapenem-resistente Nicht-Fermenter und Carbapenem-resistente Enterobacteriaceae.
Wirkungsweise: Polymyxin-B-Sulfat bindet an den Lipid-A-Teil der bakteriellen Lipopolysaccharide† und unterbricht die Zytoplasmamembran durch Bildung von Poren, die groß genug sind, um einen Nukleotidaustritt durch die Bakterienwände zu ermöglichen. Dadurch wird die Durchlässigkeit der Zytoplasmamembran gestört.
Antimikrobielles Spektrum: Hat eine bakterizide Wirkung auf die meisten gramnegativen Stäbchen††, einschließlich E. coli, sowie auf die meisten Pilze und grampositiven Bakterien.
Features and Benefits
Hochwertiges Antibiotikum, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
Preparation Note
Das Produkt sollte im Lieferzustand bei 2 bis 8 °C im Dunkeln gelagert werden. Die aufbewahrten Proben wiesen nach dreijähriger′ Lagerung unter diesen Bedingungen keine Veränderung auf.
Polymyxin-B-Sulfat ist bei einer Konzentration von 50 mg/ml wasserlöslich und ergibt eine ganz leicht trübe, farblose bis gelbliche Lösung. Es weist eine extrem niedrige Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln auf. Es hat zum Beispiel eine Löslichkeit von 0,115 mg/ml in Ethanol.
Stammlösungen sollten steril filtriert und bei Temperaturen von 2 bis 8 °C gelagert werden. Sie sind bei 37 °C für 5 Tage stabil.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1547007PHR159592283
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
cell membrane | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
biological source
Pseudomonas aeruginosa
biological source
-
biological source
-
biological source
Bacillus polymyxa (fermentation)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polymyxin B -sulfat (Salz)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P1004-25MU04061835547296
P1004-5MU04061835547302
P1004-1MU04061835547289
P1004-10MU04061835547272
P1004-50MU04061834353638
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. We're needing a little more information on how this product is sold. What size are the "units" that are mentioned, and can you provide any details as to the concentration of chemical in the unit? Thank you!
    1 answer
    1. This product is sold by the International Unit (IU). The minimum activity of 6000 units per milligram is reported based on the dried weight of the powder. The maximum allowable moisture content at 7%. The amount of material in each vial varies from lot to lot and can be determined by dividing the number of units of the package size by the lot-specific activity. This information is reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/p1004#product-documentation
      Helpful?
  4. Dear Sir, May I ask what's meaning of 10 MU? How many grams per bottle? Tks.
    1 answer
    1. The 10 MU stands for a 10,000,000 unit package size. The mass contained in each bottle is lot-specific and dependent on the activity. This activity is reported on the certificate of analysis. For example, lot number 0000227415 tested at 8232 units per milligram. A 10 MU package size would amount to 1.214 grams. See the link below to review this Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/P1004-50MU0000227415.pdf