Wichtige Dokumente
407286
Sigma-Aldrich
Monoklonaler Anti-Integrin-αv-Antikörper (Ab-1) der Maus (272-17E6)
liquid, clone 272-17E6, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-CD51
Größe auswählen
100 μG
€ 534,00
€ 534,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 534,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 534,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
272-17E6, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGAV(3685)
Allgemeine Beschreibung
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper. Erkennt die α;v-Integrinkette und alle α;v-enthaltenden Integrine.
Dieser monoklonale Anti-Integrin-α;v (Ab-1)-Antikörper der Maus (272-17E6) ist für die Verwendung in Zellinhibitionsassays, ELISA, FC und IP zum Nachweis von Integrin α;v (Ab-1) validiert.
Erkennt die α;v-Integrinkette und alle α;v-enthaltenden Integrine.
Immunogen
α;vβ;₃;-Integrin aus humaner Plazenta
Human
Anwendung
Zellinhibitionsassays (siehe Anwendungsreferenzen)
ELISA (siehe Anwendungsreferenzen)
Durchflusszytometrie (2,5 µ;g/ml, siehe Anwendungsreferenzen)
Immunpräzipitation (2,5 µ;g/ml, siehe Anwendungsreferenzen)
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In PBS, pH-Wert 7,6.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Akiyama, S.K. 1996. Hum. Cell9, 181.
Hynes, R.O. 1992. Cell69, 11.
Albelda, S.M. und Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Buck, C.A. und Horwitz, A.F. 1987. Ann. Rev. Cell Biol.3, 179.
Hynes, R.O. 1987. Cell45, 549.
Zeigt eine Kreuzreaktion mit allen α;v-Integrinen. Blockiert die durch alle α;v-Integrine vermittelte Zelladhäsion und das Melanomwachstum und die Angiogenese in-vivo (siehe Anwendungsreferenzen). Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lan Nguyen et al.
Journal of biomolecular screening, 17(6), 835-842 (2012-04-05)
Alzheimer's disease (AD) is a devastating neurodegenerative disease affecting millions of people. The amyloid hypothesis suggests that the pathogenesis of AD is related to the accumulation of amyloid beta (Aβ) in the brain. Herein, the authors quantify Aβ-mediated changes in
Colin D H Ratcliffe et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 17(6), 670-688 (2016-03-05)
The integrin family of cell adhesion receptors link extracellular matrices to intracellular signaling pathways and the actin cytoskeleton; and regulate cell migration, proliferation and survival in normal and diseased tissues. The subcellular location of integrin receptors is critical for their
Abdullah Karadag et al.
Cancer research, 65(24), 11545-11552 (2005-12-17)
The up-regulation of various matrix metalloproteinases (MMP), certain cell receptors such as integrins and CD44, and the SIBLING family of integrin-binding glycophosphoproteins have been reported separately and in various combinations for many types of tumors. The mechanisms by which these