394111
BIS-TRIS-Propan
ULTROL® Grade, >98% (titration), non-zwitterionic buffer useful in pH range 6.3-9.5
Synonym(e):
BIS-Tris-Propan, ULTROL®-Qualität, 1,3-bis[tris(Hydroxymethyl)methylamino]propan
Qualitätsniveau
Assay
>98% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
pKa (20 °C)
6.8
Löslichkeit
water: 1 M
Kationenspuren
heavy metals: <1 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N(C(CO)(CO)CO)CCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
InChIKey
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Comparing solution-gate and bottom-gate nanowire field-effect transistors on pH sensing with different salt concentrations and surface modifications: BIS-TRIS-Propan wird als Puffermittel bei der Entwicklung von Nanodraht-Feldeffekttransistoren für die pH-Wert-Erfassung verwendet. Die Forschungsarbeit zeigt, dass sich mit diesem Verfahren die Sensitivität und Stabilität dieser Biosensoren unter variierenden Bedingungen verbessern lässt (Hu et al., 2024).
- Laser-induced tuning of graphene field-effect transistors for pH sensing: Diese Studie verwendet BIS-TRIS-Propan als Pufferlösung, um die Leistung von Graphen-Feldeffekttransistoren in pH-Messanwendungen zu optimieren. Die Ergebnisse unterstreichen die Rolle von BIS-TRIS-Propan bei der präzisen Abstimmung der Sensorreaktionen (Lampinen et al., 2023).
- Elucidating the exchange interactions in a {Gd(III)Cu(II)(4)} propellor: BIS-TRIS-Propan wird als Puffer bei der Untersuchung von Austauschwechselwirkungen in komplexen Metallanordnungen eingesetzt. Die Studie liefert Erkenntnisse über die magnetischen Eigenschaften und mögliche Anwendungen in der Materialwissenschaft (Heras Ojea et al., 2023).
- Protein association on multimodal chromatography media: Diese Forschungsarbeit untersucht den Einsatz von BIS-TRIS-Propan in der multimodalen Chromatographie zur Untersuchung von Proteininteraktionen. Die Kompatibilität des Puffers mit verschiedenen chromatographischen Techniken verbessert das Verständnis des Proteinverhaltens und der Aufreinigungsprozesse (Muca & Antos, 2023).
Warnhinweis
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable