Fortfahren mit
PHG0005
BIS-TRIS-Propan
Synonym(e):
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.33
EC Number:
264-899-3
UNSPSC Code:
12161705
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1786109
MDL number:
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
useful pH range
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
InChI key
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
General description
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Pufferqualität ist entscheidend für biopharmazeutische Prozesse, da Puffer in nahezu jedem Produktionsschritt unabdingbar sind.
Unser umfangreiches Portfolio mit Puffermaterialien, die unter Verwendung der entsprechenden Kontrollen hergestellt werden, ist auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Application
Bis-Tris-Propan ist ein einzigartiger biologischer Puffer, der auch als „universeller“ Puffer bezeichnet wird, d. h. seine Pufferkapazität deckt einen großen Bereich ab. Bis-Tris-Propan verfügt über zwei pKa-Werte von 6,3 und 9,5, was den Pufferbereich auf 5,0 - 10,5 erweitert und es zu einem vielseitigen einsetzbaren Puffer für biologische Systeme macht. Bis-Tris-Propan gilt für die Kultivierung von Zelllinien als ungiftig und bietet eine hohe Lösungsklarheit.
In einem Bericht über DNA-Polymerase-Techniken wird Bis-Tris-Propan als geeigneter Puffer für PCR-Methoden aufgeführt, da ein universeller pH-Gradientenpuffer verwendet wird.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS-Propan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)