371820
G-Protein βγ Binding Peptide, mSIRK(L9A)
A cell-permeable, single point mutated (Leu⁹ to Ala), N-myristoylated G-protein βγ Binding Peptide (mSIRK).
Synonym(e):
G-Protein βγ Binding Peptide, mSIRK(L9A), mSIRK(L9A), myr-SIRKALNIAGYPDYD-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
G-protein βγ
Verpackung
Warnhinweis
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Scott, J.K., et al. 2001. EMBO J.20, 767.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable