Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 372,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Kollagen Typ IV aus human cell culture, Bornstein and Traub Type IV, 0.3 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
170—180 kDa
packaging
pkg of 1 mL
concentration
0.3 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
6‑10 μg/cm2
impurities
HBSAG, none detected, HCV, none detected, HIV-1/HIV-2, none detected
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Laminin
, Peptide Source: Nidogen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL4A1(1282)
General description
Kollagen IV ist ein heterotrimerisches Molekül, das aus zwei α1-Ketten und einer α2-Kette besteht. Es gilt als essentiell für eine vollständige Embryogenese und ist für die ordnungsgemäße Gewebeorganisation und strukturelle Integrität erforderlich. Es wird in vitro als Substrat zur Verbesserung von Anhaftung und Proliferation vieler Zelltypen verwendet. Kollagen IV wird von menschlichen Fibroblasten und Epithelzellen produziert, anschließend biochemisch aufgereinigt und als sterile Lösung mit einer Konzentration von 0,3 mg/mL in 25%iger Essigsäure angeboten.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Dieses Kollagen Typ IV-Produkt wird von humanen Fibroblasten und Epithelzellen in einem gemeinsamen Kultursystem hergestellt, das eine EZM in vitro bildet.
- Das Kollagen Typ IV wird anschließend biochemisch gereinigt.
- Es wird mittels Dialyse in einer Essigsäure- und 0,5%igen Chloroformlösung sterilisiert und steril in einer Konzentration von ~0,3 mg/ml in 25%iger Essigsäure geliefert.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility aseptically processed | sterility - |
| biological source human cell culture | biological source rat tail | biological source bovine (calf) skin | biological source bovine (calf) skin |
| concentration 0.3 mg/mL | concentration >0.5 mg/mL Biuret | concentration (0.1% solution in 0.1 M acetic acid) | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form liquid | form solution (0.1% solution in 0.1 M acetic acid) | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kollagen Typ IV aus human cell culture
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?