361556
GSK-3 Inhibitor IX, Control, MeBIO
The GSK-3 Inhibitor IX, Control, MeBIO, also referenced under CAS 710323-61-8, controls the biological activity of GSK-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
GSK-3 Inhibitor IX, Control, MeBIO, 1-Methyl-BIO
Größe auswählen
€ 163,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 163,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
dark red
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1cc2c(cc1)\C(=C3\Nc4c(cccc4)C\3N=O)\C(=O)N2C
InChI
1S/C17H12BrN3O2/c1-21-13-8-9(18)6-7-11(13)14(17(21)22)16-15(20-23)10-4-2-3-5-12(10)19-16/h2-8,15,19H,1H3/b16-14-
InChIKey
ATNXSIPNXWSMRK-PEZBUJJGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Relevant kinase inactive control
Verpackung
Warnhinweis
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable