Fortfahren mit
676484
VEGFR2-Kinase-Inhibitor VI, Ki8751 – CAS 228559-41-9 – Calbiochem
The VEGFR2 Kinase Inhibitor VI, Ki8751, also referenced under CAS 228559-41-9, controls the biological activity of VEGFR2 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
VEGFR2-Kinase-Inhibitor VI, Ki8751 – CAS 228559-41-9 – Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 232,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H18F3N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
469.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 232,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)F)NC(=O)Nc2c(cc(cc2)Oc3c4c(ncc3)cc(c(c4)OC)OC)F
InChI
1S/C24H18F3N3O4/c1-32-22-11-15-20(12-23(22)33-2)28-8-7-21(15)34-14-4-6-19(17(27)10-14)30-24(31)29-18-5-3-13(25)9-16(18)26/h3-12H,1-2H3,(H2,29,30,31)
InChI key
LFKQSJNCVRGFCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Chinolyloxyphenyl-Harnstoff-Verbindung, die sowohl in zellbasierten (IC50 = 0,9 nM bei VEGF-induzierter Rezeptorphosphorylierung) als auch in zellfreien (IC50 = 4,0 nM bei Kinasereaktionen) Assays als VEGFR-2-selektiver Inhibitor wirkt. Sie hemmt c-Kit, PDGFRα und FGFR-2 nur bei sehr viel höheren Konzentrationen (IC50 = 40, 67 bzw. 170 nM in zellbasierten Assays), während sie gegen acht andere häufig untersuchte Rezeptor- und Nicht-Rezeptor-Kinasen selbst bei Konzentrationen von 10 µM keine Wirkung zeigt. Sie blockiert wirksam die VEGF-abhängige (aber nicht die VEGF-unabhängige) Zellproliferation in vitro und das Tumorwachstum bei Mäusen und Ratten (5 bis 20 mg/kg, täglich p. o.) in vivo.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Kubo, K., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 1359.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
676481676492341607
description
The VEGFR2 Kinase Inhibitor VI, Ki8751, also referenced under CAS 228559-41-9, controls the biological activity of VEGFR2 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II, also referenced under CAS 269390-69-4, controls the biological activity of VEGFR Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The VEGFR3 Kinase Inhibitor, MAZ51, also referenced under CAS 163655-37-6, controls the biological activity of VEGFR3 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The FGF/VEGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, PD173074 controls the biological activity of FGF/VEGF Receptor Tyrosine Kinase. Primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)