Fortfahren mit
35044BC
VIP® Gold Listeria Positive Control
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
22 mo.
Quality Level
technique(s)
lateral flow assay: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
compatibility
for use with BioControl VIP® Gold
storage temp.
2-8°C
General description
VIP® Gold Listeria Positive Control, 5mL
Application
Lateral Flow
Other Notes
One bottle, 5.0ml
Legal Information
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
32043BC34762BC60037BC
compatibility
for use with BioControl VIP® Gold
compatibility
for use with BioControl VIP® Gold
compatibility
for use with BioControl GDS
compatibility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
shelf life
22 mo.
shelf life
24 mo.
shelf life
12 mo.
shelf life
6‑12 mo.
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
technique(s)
lateral flow assay: suitable
technique(s)
lateral flow assay: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
3504404065265684798