Fortfahren mit
32043BC
VIP® Gold Salmonella Positive Control
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41116129
€ 46,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
24 mo.
Quality Segment
technique(s)
lateral flow assay: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with BioControl VIP® Gold
storage temp.
2-8°C
General description
VIP® Gold Salmonella Positive Control, 5mL
Application
Lateral Flow
Other Notes
One bottle, 5.0ml
Legal Information
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
35044BC60038BC34761BC
compatibility
for use with BioControl VIP® Gold
compatibility
for use with BioControl VIP® Gold
compatibility
-
compatibility
for use with BioControl GDS
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
shelf life
24 mo.
shelf life
22 mo.
shelf life
3‑9 mo.
shelf life
12 mo.
technique(s)
lateral flow assay: suitable
technique(s)
lateral flow assay: suitable
technique(s)
lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)