Fortfahren mit
287897
Dicumarol
A cell-permeable quinone reductase inhibitor with anticoagulant properties.
Synonym(e):
Dicumarol, 3,3ʹ-Methylenbis(4-Hydroxycoumarin), Bishydroxycoumarin, Dicumarol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (titration)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 73,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 3090
assay
≥98% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
0.1 M NaOH: 15 mg/mL, pyridine: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c(c(c([c]1=O)Cc3[c]([o]c4c(c3O)cccc4)=O)O)cccc2
InChI
1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2
InChI key
DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler Chinon-Reduktase-Inhibitor mit gerinnungshemmenden Eigenschaften. Bindet in Konkurrenz mit NADH oder NADPH und hemmt die NAD(P)H:Chinon-Oxidoreduktase (NQO1). Hemmt bewiesenermaßen die IGF-I-, Menadion- und DMNQ-vermittelte Aktivierung von stress-aktivierter Proteinkinase/c-jun NH2-terminal-Kinase (SAPK/JNK) und darauffolgende Phosphorylierung von c-Jun sowie die stressinduzierte Aktivierung (hypertonisches Sorbitol) von SAPK/JNK. Wirkt sich nicht auf die p38-Phosphorylierung oder Proteinkinase-B-Aktivierung auf. Induziert bewiesenermaßen Apoptose in MCF7-Brustkarzinomzellen. Hemmt das Glutathion-S-Transferase (GST) A1-1-Enzym (Kiu = 4,4 µ;M, Kic = 3,6 µ;M) in vitro und in MCF7/VPα;-Zellen (ein multiresistentes Derivat von MCF7, mit GST A1-1 transfiziert). Blockiert die Brefeldin-A-abhängige Mono-ADP-Ribosylierung in vitro und die Golgi-Zersetzung in lebenden Zellen (IC50 = 180 µ;M bzw. 150 µ;M).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Blockiert Brefeldin A-abhängige Mono-ADP-Ribosylierung in vitro
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 180 µ;M bzw. 150 µ;M zur Blockierung der Brefeldin-A-abhängige Mono-ADP-Ribosylierung in vitro bzw. zur Golgi-Zersetzung in lebenden Zellen
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
In Lösung unbeständig; unmittelbar vor der Verwendung rekonstituieren.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Seanor, K.L., et al. 2003. Antioxid. Redox. Signal5, 103.
Krause, D., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 19244.
Pink, J.J., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 5416.
Cross, J.V., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 31150.
Morrow, C.S., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 20114.
Weigert, R., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 14200.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch &; Karzinogen / Teratogen (G)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
420104217713572650
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (titration)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.1 M NaOH: 15 mg/mL, pyridine: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tatiana A Giovannucci et al.
Cell death & disease, 12(10), 914-914 (2021-10-08)
Malignant cells display an increased sensitivity towards drugs that reduce the function of the ubiquitin-proteasome system (UPS), which is the primary proteolytic system for destruction of aberrant proteins. Here, we report on the discovery of the bioactivatable compound CBK77, which
Hong-Zhong Zhou et al.
Cell communication and signaling : CCS, 17(1), 168-168 (2019-12-18)
Our previous study has demonstrated that NAD(P)H: quinone oxidoreductase 1 (NQO1) is significantly upregulated in human liver cancer where it potentiates the apoptosis evasion of liver cancer cell. However, the underlying mechanisms of the oncogenic function of NQO1 in HCC
Global Trade Item Number
SKUGTIN
287897-500MG04055977197907