236002
Anti-COX2, C-Terminal Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Cyclooxygenase-2, Anti-PGHS-2, Anti-Prostaglandin H Synthase-2
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
bovine, human, mouse, sheep, rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTGS2(5743)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
ELISA (1:10,000-1:100,000)
Verpackung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable