Merck
219404
Cathepsin H, humane Leber
Cathepsin H, Human Liver, CAS 60748-73-4, is native cathepsin H from human liver that functions both as an aminopeptidase and as an endopeptidase.
Synonym(e):
Cathepsin H, humane Leber, CTSH, Cat. H, Procathepsin H
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
25 μG
€ 329,00
€ 329,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Specific activity:
≥200 mU/mg protein
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 1905
form
liquid
specific activity
≥200 mU/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
activity assay: suitable
color
colorless
pH
4.5
solubility
soluble, water: soluble
suitability
suitable for Western blot
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CTSH(1512)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
219402219362219467
specific activity
≥200 mU/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥10 units/mg protein
specific activity
≥300 units/μg
Gene Information
human ... CTSH(1512)
Gene Information
human ... CTSL(1514)
Gene Information
human ... CTSB(1508)
Gene Information
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
frozen liquid
suitability
suitable for Western blot
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
General description
Forschungsbereich: Zelluläre Signaltransduktion
Natives Cathepsin H aus der menschlichen Leber ist das einzige Cathepsin mit Mono-Aminopeptidase-Aktivität.
Application
Cathepsin H wird verwendet, um das Potenzial von Aziridinylpeptiden zu bestimmen, als Inhibitoren dieses Proteins zu wirken und möglicherweise deren therapeutische Anwendungen zu erforschen.
Biochem/physiol Actions
Das aus der menschlichen Leber gewonnene Cathepsin H erfüllt eine Doppelfunktion sowohl als Aminopeptidase als auch als Endopeptidase. Es spielt eine wichtige Rolle beim Katabolismus von Proteinen in Lysosomen. Cathepsin H wird als Endoaminopeptidase klassifiziert, da es Proteine, N-terminal substituierte Proteine, Aminosäurederivate und Peptide mit unterschiedlichen Kettenlängen und N-terminale freie Aminosäurederivate hydrolysieren kann. Dieses Protein weist auch Amidase- und Esterase-Aktivität auf.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 100 mmol/l NaCl, 20 mmol/l Natriumacetatpuffer, 1 mmol/l EDTA, pH-Wert 4,5.
Preparation Note
Aus Gewebe von Personen hergestellt, die in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurden.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Other Notes
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym definiert, die je Minute bei 40 βC und einem pH-Wert von 6,8 1,0 µmol H-Arg-°NA hydrolysiert.
Hinweis: 1 mU = 1 Millieinheit.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cathepsin H: an endoaminopeptidase from rat liver lysosomes
Acta Biologica Et Medica Germanica, 36(2), 185-199 (1977)
New peptidic cysteine protease inhibitors derived from the electrophilic alpha-amino acid aziridine-2,3-dicarboxylic acid
Schirmeister T
Journal of Medicinal Chemistry, 42, 560-572 (1999)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
219404-25UG04055977201741