Unterstützung erhaltenbiological source
human liver
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 1905
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
activity assay: suitable
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
life science and biopharma
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CTSL(1514)
General description
Forschungsbereich: Zelluläre Signaltransduktion
Natives Cathepsin L aus der menschlichen Leber ist die potenteste aller lysosomalen Proteinasen. Cathepsin L (CTSL) gehört zur Papain-Unterfamilie der Cysteinproteasen und befindet sich hauptsächlich in endolysosomalen Vesikeln.
Natives Cathepsin L aus der menschlichen Leber ist die potenteste aller lysosomalen Proteinasen. Cathepsin L (CTSL) gehört zur Papain-Unterfamilie der Cysteinproteasen und befindet sich hauptsächlich in endolysosomalen Vesikeln.
Biochem/physiol Actions
Cathepsin L (CTSL) hat eine höhere Aktivität als die Cathepsine B und H beim Abbau einer Vielzahl physiologischer Proteinsubstrate. Es wird angenommen, dass das Enzym für das Erzeugen von Endostatin aus der NC1-Domäne in Kollagen XVII verantwortlich ist. Es ist zuständig für die Regulierung des Zellzyklus, der NLRP3-Inflammasomaktivierung (NLRP3 = Nukleotidbindungsdomäne, Leucin-reiche-Repeats–haltiges, Pyrindomänen–-haltiges Protein 3), der proteolytischen Verarbeitung von Bid während der Apoptose und der TGF-β-Signaltransduktion. Es kann ein breites Spektrum an Proteinen abbauen, darunter Enzyme, Rezeptoren und Transkriptionsfaktoren. Darüber hinaus produziert es durch kontrollierte Proteolyse aktive Enzyme, Rezeptoren und biologisch aktive Peptide. Außerdem wurde beobachtet, dass Cathepsin L die Migration von Tumorzellen fördert, indem es die Zell-Zell-Adhäsion verringert und Elemente der extrazellulären Matrix abbaut. Die Expression von CTSL ist bei verschiedenen Krebsarten erhöht, darunter Gliom, Melanom, Bauchspeicheldrüsen-, Prostata- und Brustkrebs. Das Enzym spielt eine wichtige Rolle bei der Proteolyse von sowohl zellulären als auch endozytierten Makromolekülen.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 400 mmol/l NaCl, 20 mmol/l Malonatpuffer, 1 mmol/l EDTA, pH-Wert 5,5.
Preparation Note
Aus Gewebe von Personen hergestellt, die in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurden.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Other Notes
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym definiert, die je Minute bei 25 °C und einem pH-Wert von 5,5 1,0 µmol Z-FR-AFC hydrolysiert.
Hinweis: 1 mU = 1 Millieinheit
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 219402-25UG | 07790788048709 |