Dokumente
211275
Sigma-Aldrich
Capsaicin
An active constituent of cayenne pepper with excitatory and desensitizing effects on a subset of primary afferent sensory neurons.
Synonym(e):
Capsaicin, [(E)-N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H27NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
InChIKey
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Aktiver Bestandteil von Cayennepfeffer. Weist exzitatorische und desensibilisierende Wirkungen auf eine Teilmenge von primären, affarenten, sensorischen Neuronen auf. Ein Antagonist von durch Acetylcholin eingeleiteten Antworten in Ratten-Phäochromozytom-Zellen. Weist antinozizeptive und entzündungshemmende Wirkungen auf. Hemmt die Aktivierung von NF-κB durch TNF. Hemmt die Thrombozytenaggregation reversibel.
Ein aktiver Bestandteil von Cayennepfeffer mit exzitatorischen und desensibilisierenden Wirkungen auf eine Teilmenge von primären, affarenten, sensorischen Neuronen. Ein Antagonist von durch Acetylcholin eingeleiteten Antworten in Ratten-PC12-Zellen. Weist antinozizeptive und entzündungshemmende Wirkungen auf. Hemmt die Aktivierung von NF-κB durch TNF. Hemmt die Thrombozytenaggregation reversibel.
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch (F)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Singh, S., et al. 1996. J. Immunol.157, 4412.
Nakazawa, K., et al. 1994. Br. J. Pharmacol.113, 296.
Simmons, D.D., et al. 1994. Int. J. Dev. Neurosci.12, 517.
Takaki, M., et al. 1994. J. Mol. Cell. Cardiol.26, 1227.
Bevan, S. und Szolcsanyi, J. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 330.
Pernow, B., et al. 1985. J. Immunol.135, 8125.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Peng Gao et al.
Diabetes, 69(2), 165-180 (2019-11-13)
The whitening and loss of brown adipose tissue (BAT) during obesity and aging promote metabolic disorders and related diseases. The imbalance of Ca2+ homeostasis accounts for the dysfunction and clearance of mitochondria during BAT whitening. Capsaicin, a dietary factor activating