Fortfahren mit
12084
Capsaicin
analytical standard
Synonym(e):
trans-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonensäureamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,80
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 242,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH=CH(CH2)4CONHCH2C6H3-4-(OH)-3-(OCH3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-969-8
Beilstein/REAXYS Number:
2816484
MDL number:
€ 69,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
grade
analytical standard
description
analytical standard for food analysis
assay
≥98.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
62-65 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
InChI key
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
Application
This analytical standard was used as follows:
  • Determination of capsaicin in samples of chili pepper, black pepper powder, and chili pepper sauce by cyclic voltammetry using an office paper-based carbon black-screen printed electrode (CB-SPE)
  • Development of an electrochemical sensor based on Ag/Ag2O-loaded poly(sodium-4-styrenesulfonate) (PSS) functionalized-reduced graphene oxide (rGO) composite (Ag/Ag2O-PSS-Rgo) to determine capsaicin in chili pepper samples
  • Multi-residue analysis of six capsaicinoids in green bell pepper samples using an online supercritical fluid extraction combined with reverse phase-liquid chromatography-tandem mass spectrometry (RP-LC-MS/MS)
  • Evaluation of an immunoaffinity chromatography (IAC) based cleanup using polyclonal antibodies (pAb) for the determination of capsaicin and dihydrocapsaicin in different types of vegetable oil samples by LC-MS/MS
  • Thin layer chromatographic (TLC) separation and determination of capsaicin in ethanolic extracts of Capsicum annum Linn
Biochem/physiol Actions
Prototyp Vanilloid-Rezeptor-Agonist; Neurotoxin.
Prototyp Vanilloid-Rezeptoragonist; Neurotoxin; aktiviert sensorische Neuronen, was zu unmyelierten C-Fasern führt, von denen viele Substanz P enthalten. Topische Applikation desensibilisiert die sensorischen Nervenendigungen, was eine paradoxe antinozizeptive Wirkung ergibt; systemische Verabreichung kann neurotoxisch auf Capsaicin-sensitive Zellen wirken, insbesondere bei neugeborenen Tieren. Aktiver Bestandteil von Chilischoten.
Features and Benefits
Superior quality of pure E-Capsaicin, with a guaranteed assay of =99.0% by HPLC.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1450Y0000671PHL89520
Capsaicin analytical standard
Supelco
12084
Capsaicin
Capsaicin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000671
Capsaicin
Capsaicin phyproof® Reference Substance
PHL89520
Capsaicin
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Capsaicin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Study of capsaicin content in various parts of pepper fruit by liquid chromatography with electrochemical detection.
Supalkova, Veronika, et al.
Acta Chimica Slovenica, 54.1, 55-55 (2007)
S W Hwang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(11), 6155-6160 (2000-05-24)
Capsaicin, a pungent ingredient of hot peppers, causes excitation of small sensory neurons, and thereby produces severe pain. A nonselective cation channel activated by capsaicin has been identified in sensory neurons and a cDNA encoding the channel has been cloned
Helen Sumner et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 187(9), 943-949 (2013-03-09)
Cough is one of the principal symptoms of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) but the potential drivers of cough are likely to be multifactorial and poorly understood. To quantify cough frequency in an unselected group of subjects with COPD and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
12084-50MG-F04061838716590
12084-10MG-F04061838716545
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How much pungency for standard how to make standard solution
    1 answer
    1. Capsaicin analytical standard is highly soluble in many organic solvents, including DMSO, isopropanol, ethanol, and diethyl ether. The choice of solvent will depend on the analytical technique being used and the sample matrix. Please contact technical service if you need further assistance with your application.