The mass fraction of 63.7% by HPLC refers to pure capsaicin. The remainder corresponds to dihydrocapsaicin.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 128,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 192,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Capsaicin, natural
grade
natural
Quality Segment
assay
63.7% (HPLC)
form
powder
composition
capsaicin, 65% , dihydrocapsaicin, 35%
mp
62-65 °C (lit.)
solubility
chloroform: 5%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
InChI key
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544), TRPV1(7442)
rat ... Trpv1(83810), Trpv4(66026)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 63.7% (HPLC) | assay - | assay ≥95% | assay - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility chloroform: 5% | solubility H2O: insoluble | solubility H2O: insoluble, ethanol: soluble | solubility - |
| composition capsaicin, 65% , dihydrocapsaicin, 35% | composition - | composition - | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Capsaicin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Guten Tag, bezieht sich der Massenanteil von 63,7 % auf reines Capsaicin oder auf die Summe aus Capsaicin und Dihydrocapsaicin? In der Beschreibung geben Sie das Verhältnis der beiden Substanzen als 65 zu 35 an.
1 answer-
Helpful?
-
-
Is this product food grade?
1 answer-
This product is intended for research use only and is not considered a Food Grade item. Unfortunately, there is no food grade product option available at this time.