Fortfahren mit
21750
Capsaicin
from Capsicum sp., ≥50% (HPLC)
Synonym(e):
trans-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonensäureamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH=CH(CH2)4CONHCH2C6H3-4-(OH)-3-(OCH3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-969-8
Beilstein/REAXYS Number:
2816484
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Capsicum sp.
Quality Segment
form
powder
concentration
≥50% (HPLC)
impurities
~35% dihydrocapsaicin
mp
62-65 °C (lit.), 62-66 °C
solubility
H2O: insoluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
InChI key
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Gene Information
General description
Capsaicin occurs as the active ingredient of hot/red pepper and was first obtained by Thresh in 1846. It is a lipophilic vanilloid compound responsible for the acrid taste of hot peppers.[1][2][3]
Application
Capsaicin has been used in the development and pharmaceutical production of a gastrointestinal mucosal protective drug.
Biochem/physiol Actions
Prototyp Vanilloid-Rezeptor-Agonist; Neurotoxin.
Prototyp Vanilloid-Rezeptoragonist; Neurotoxin; aktiviert sensorische Neuronen, was zu unmyelierten C-Fasern führt, von denen viele Substanz P enthalten. Topische Applikation desensibilisiert die sensorischen Nervenendigungen, was eine paradoxe antinozizeptive Wirkung ergibt; systemische Verabreichung kann neurotoxisch auf Capsaicin-sensitive Zellen wirken, insbesondere bei neugeborenen Tieren. Aktiver Bestandteil von Chilischoten.
Capsaicin shows its activity by binding to vanilloid receptors and eliciting a nociceptive response. It shows an analgesic effect in neuropathic and musculoskeletal disorders. Capsaicin is also used in the management of bladder detrusor hyperreflexia.[1][2][4][3][5]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M2028360376PHR1450
biological source
Capsicum sp.
biological source
Capsicum sp.
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: insoluble
solubility
H2O: insoluble, ethanol: soluble
solubility
chloroform: 5%
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Capsaicin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)