Fortfahren mit
208880
Anti-Calnexin-Antikörper vom Kaninchen mit C-Terminus (575–593) pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-IP90, Anti-p88
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 467,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rabbit, mouse, rat, canine, guinea pig, bovine, hamster, monkey, sheep
Application:
Citations:
34
€ 467,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, rabbit, mouse, rat, canine, guinea pig, bovine, hamster, monkey, sheep
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1 µg/mL))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Erkennt das ~90-kDa-Protein Calnexin.
Mit Protein A aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper. Erkennt das ~90-kDa-Protein Calnexin.
Polyklonaler Anti-Calnexin-Antikörper vom Kaninchen mit C-Terminus (575–593), erkennt das ~90-kDa-Protein Calnexin. Für die Verwendung mit Western Blotting validiert.
Immunogen
Ein synthetisches Peptid (AEEDEILNRSPRNRKPRRE), das den Aminosäuren 575–593 von Calnexin des Hundes, an KLH konjugiert, entspricht
Vom Hund
Application
Immunblotting (1 µg/ml)
Physical form
In PBS, 50 % Glycerin, pH 7,2.
Preparation Note
Nach dem ersten Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Analysis Note
Positivkontrolle
Hitzegeschockte HeLa-Zellen
Other Notes
Hammond, C., et al. 1994. J. Cell Biol. 126, 41.
Ou, W.-J., et al. 1993. Nature 364, 771.
David, V., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 9585.
Ahluwalia, N., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 10914.
Galvin, K., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 8452.
Hochstenbach, F., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 4734.
Wada, I., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 19599.
Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die optimale Arbeitsverdünnung vor.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4731SAB4503258610200
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
species reactivity
human, rabbit, mouse, rat, canine, guinea pig, bovine, hamster, monkey, sheep
species reactivity
canine, rat, mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
bovine, human, mouse, rat
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
liquid
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1