SAB4200452
Anti-ADFP / PLIN2 antibody, Mouse monoclonal
clone ADFP-5, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Adipophilin, Plin2 Antibody, Plin2 Antibody - Monoclonal Anti-ADFP / PLIN2 antibody produced in mouse, Anti-ADRP, Anti-Perilipin 2, Monoclonal Anti-ADFP / PLIN2 antibody produced in mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ADFP-5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~48 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 or SH-SY5Y cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human ADFP
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLIN2(123)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable