Wichtige Dokumente
208771
Sigma-Aldrich
Calpain-Substrat III, fluorogen
A fluorogenic FRET peptide with a substrate sequence that is optimized for calpain-1 and -2.
Synonym(e):
Calpain-Substrat III, fluorogen, (DABCYL)-TPLK~SPPPSPR-(EDANS)
Größe auswählen
1 MG
€ 441,00
€ 441,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 441,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C80H114N20O18S
Molekulargewicht:
1675.95
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 441,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
red
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Fluoreszenz
λex 320 nm
λem 480 nm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein fluorogenes FRET-Peptid mit einer Substratsequenz, die für Calpain-1 und -2 optimiert wurde, auf der Grundlage von 106 bekannten Spaltungsstellen. Durch Säugetier-Calpaine wird es mit höherer Effizienz gespalten (kcat/Km x 10-2 (M-1s-1) = 69,8, 38,5, 20,0, 6,81, 3,58, 0,05 und <0,05 für Calpain-2, Trypsin, Papain, Calpain-B, Calpain-A, Chymotrypsin bzw. Cathepsin-B). Es ist anderen häufig verwendeten Calpain-Substraten wie LY-AMC (Katalognr. 208731) und α-Spektrin-Spaltungsstellen-basiertes Substrat (Katalognr. 208748) kinetisch überlegen. Es wurde erfolgreich eingesetzt, um die Calpain-Aktivität in intakten Drosophila-S2-Zellen (der zelluläre Einbau wurde durch ein Lipofektionsmittel erzielt) und in COS-7-Zelllysat zu überwachen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Substratsequenz, die für Calpain-1 und -2 optimiert wurde
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
kcat/Km x 10-2 (M-1s-1) = 69,8, 38,5, 20,0, 6,81, 3,58, 0,05 und <0,05 für Calpain-2, Trypsin, Papain, Calpain-B, Calpain-A, Chymotrypsin bzw. Cathepsin-B
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Sequenz
DABCYL-Thr-Pro-Leu-Lys~Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-Pro-Arg-EDANS
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Tompa, P., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 20775.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable