Fortfahren mit
SML0700
FTY720
≥98% (HPLC), powder, sphingosine 1-phosphate receptor modulator
FTY720
Synonym(e):
2-Amino-2-[2-(4-octyl-phenyl)-ethyl]-propan-1,3-diol -hydrochlorid, Fingolimod -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,10
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 325,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H33NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.93
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 85,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
FTY720, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
water: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CCc1ccc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
InChI key
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
Application
FTY720 wird verwendet als Immunmodulator sowie zur Erforschung seiner Wirkung auf das In-vitro-Gastrulationsmodell von P19C5-Stammzellen.[1] Ebenso wird untersucht, wie wirksam es das Überleben von Hornhauttransplantaten verlängert. Die Wirkung von FTY720 auf die Proliferation und Differenzierung von kultivierten neuronalen Hippocampus-Stammzellen (NSC) von Embryonen wird mittels 5-Bromo-2-deoxyuridin-Inkorporationsassay, Neurosphären-Assay und Western-Blot-Analyse erforscht.
Biochem/physiol Actions
FTY720 ist ein immunmodulierendes Arzneimittel und Regulator des Sphingosin-1-phosphat (S1P)-Rezeptors. Die Phosphorylierung von FTY270 mittels Sphingosin-Kinase verursacht eine S1P1R-Internalisierung, die wiederum Lymphozyten in den Lymphknoten sequestriert und so daran hindert, an einer Autoimmunreaktion teilzunehmen. Es ist klinisch für die Behandlung von multipler Sklerose (MS) zugelassen. Außerdem blockiert und reversiert es nachweislich die von einer Paclitaxel-Chemotherapie induzierte peripherale Neuropathie (CIPN) mittels S1PR-Inhibition und hemmt die Aktivität von Histon-Deacetylasen im Hippocampus von Mausgehirnen, was die Gedächtnisleistung moduliert.
FTY720 ist ein immunmodulierendes Arzneimittel und wirkt als Regulator des Sphingosin-1-phosphat (S1P)-Rezeptors.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0272SML1569SML1507
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2
target_organs
Immune system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the solubility of SML0700, FTY720 in PBS?
    1 answer
    1. SML0700, FTY720 is soluble in water but not very soluble in PBS. The solubility in PBS is likely to be well below 100 µM, perhaps as low as 1-10 µg/mL. Other solvents for this item include DMF, DMSO, Ethanol, and Ethanol:PBS (pH 7.2) (1:1).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review