Dokumente
1.93621
Supelco
Ammoniumchlorid
EMPLURA®
Synonym(e):
Ammonium chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H4ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.49
UNSPSC-Code:
12352302
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93621.0521: 500G, Minimum order quantity: 12
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1