Wichtige Dokumente
1.93418
Supelco
Oxalsäuredihydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Oxalic acid dihydrate
About This Item
Lineare Formel:
(COOH)2 · 2 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChIKey
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93418.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93418.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93418.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1