Fortfahren mit
33506
Oxalsäure Dihydrat
ACS reagent grade, ≥99.5% (manganometric), crystals, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Synonym(e):
Ethandisäure Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,50
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 476,00
6 x 1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 858,00
€ 643,50
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCO2H · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.07
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021701
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-634-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3679436
Assay:
≥99.5% (manganometric)
Form:
crystals
€ 56,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Oxalsäure Dihydrat, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (manganometric)
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (manganometric)
form
crystals
impurities
foreign organic matter, in accordance, ≤0.001% total nitrogen (N)
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
mp
104-106 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
General description
Oxalsäuredihydratkristalle sind monoklin und besitzen eine P21/n-Raumgruppe. Jede Einheitszelle enthält zwei Moleküle. 13C chemische Abschirmungstensoren in Oxalsäuredihydrat wurden untersucht.
Application
Oxalsäuredihydrat wurde verwendet, um einen Oxalatvorläufer herzustellen, der für die Synthese von Zinkoxidnanopulvern eingesetzt wurde. Es kann verwendet werden, um die 0,01-M-Lösung von Oxalsäure herzustellen, die in der mobilen Phase von Flüssigchromatografiestudien eingesetzt wird.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O03762475378.18242
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
ACS reagent
grade
synthesis grade
assay
≥99.5% (manganometric)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%, 99.5-102.5% (ACS specification)
assay
≥99% (manganometric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur., reag. ISO
agency
-
agency
-
agency
-
form
crystals
form
-
form
solid
form
solid
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES), Cd: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤2 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxalsäure Dihydrat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
José Miguel Hidalgo Herrador et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(16) (2020-08-23)
The use of renewable local raw materials to produce fuels is an important step toward optimal environmentally friendly energy consumption. In addition, the use of these sources together with fossil fuels paves the way to an easier transition from fossil
Jungang Jiang et al.
Carbohydrate polymers, 247, 116727-116727 (2020-08-25)
Nanocellulose is a promising material but its isolation generally requires unrecyclable hazardous chemicals and high energy consumption and its overall yield is low due to the use of high purity cellulose as precursor. In order to overcome these shortcomings, in
Francesca Capolongo et al.
Journal of AOAC International, 85(1), 8-14 (2002-03-07)
Residues of oxytetracycline (OTC) in edible tissues (muscle, liver, and kidney) of 18 turkeys were determined after continuous administration of the drug for 3 days in drinking water at the maximum recommended concentration of 400 mg/L. The European Union (EU)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33506-250G04061826738757
33506-6X1KG04061832977614
33506-500G04061835365661
33506-25KG04061832977591
33506-1KG04061826723593
33506-5KG04061832977607