Über diesen Artikel
vapor pressure
0.000312 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (manganometric)
form
solid
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
ign. residue
≤0.05% (800 °C as sulfate)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
bp
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
98-100 °C
transition temp
flash point 157 °C (decomposition)
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
813 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.001%, N: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Application
- In Situ Investigation of a Self-Accelerated Cocrystal Formation by Grinding Pyrazinamide with Oxalic Acid: In dieser Studie wird die In-situ-Bildung von Co-Kristallen aus Pyrazinamid und Oxalsäuredihydrat untersucht, wobei der selbstbeschleunigende Ablauf des Prozesses und seine Bedeutung in der pharmazeutischen Entwicklung hervorgehoben werden (Kulla et al., 2016).
- Deuterium MAS NMR studies of dynamics on multiple timescales: histidine and oxalic acid: In diesem Artikel wird die Dynamik von Oxalsäuredihydrat und Histidin unter Verwendung von Magic-Angle-Spinning-Kernspinresonanzspektroskopie mit Deuterium untersucht. Die Autoren bieten Einblicke in molekulare Bewegungen auf verschiedenen Zeitebenen (Chan-Huot et al., 2015).
Analysis Note
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,02 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Glührückstand (800 °C als Sulfat): ≤ 0,05 %
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxalsäuredihydrat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| PHR2898-3X1.2ML | 04065266458633 |
| 8416200250 | 04022536884653 |
| C105805-25G | 04061833460627 |
| 1154605-2X1ML | 04061837842696 |
| 8416200050 | 04022536647005 |
| C105805-5G | 04061833460634 |
| C105805-100G | 04061833460610 |
| 1004925000 | 04022536006864 |
| 1004929050 | 04022536006871 |
| 1004921000 | 04022536006840 |