1.93257
Natriummetaperiodat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Sodium metaperiodate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable