Merck
1.93243
Supelco
Natriumacetat Trihydrat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
About This Item
Lineare Formel:
CH3COONa · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.08
Beilstein:
3732037
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
ACS reagent
Selbstzündungstemp.
1112 °F
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Verpackung
1.93243.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93243.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Sonstige Hinweise
Enzymsubstrat für Acetatkinase (EC 2.7.2.1)
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable