Fortfahren mit
1.09478
Ammonium-Pufferlösung
for complexometry (ammonium chloride/ammonia) pH = 10-11
Synonym(e):
Ammoniumsalz-Pufferlösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12161705
€ 79,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
titration: suitable
pH
10.5 (20 °C in H2O)
density
0.978 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Ultratrace Detection of Nickel(II) Ions in Water Samples Using Dimethylglyoxime-Doped GQDs as the Induced Metal Complex Nanoparticles by a Resonance Light Scattering Sensor: In dieser Studie wird eine Ammoniumpufferlösung in einem neuartigen Sensoraufbau für den hochempfindlichen Nachweis von Nickelionen verwendet und ihr Potenzial für die Umweltüberwachung und Schadstoffbekämpfung unterstrichen (Pimsin N et al., 2021).
  • Simple flow injection colorimetric system for determination of paraquat in natural water: Es wird eine Ammoniumpufferlösung in einem Durchflussinjektionsanalysesystem verwendet, was den Nachweis von Paraquat in Wasser erleichtert und für die Gewährleistung der Wassersicherheit und für den Umweltschutz von entscheidender Bedeutung sein kann (Chuntib P et al., 2015).
  • A simple and sensitive flow-injection on-line preconcentration coupled with hydride generation atomic fluorescence spectrometry for the determination of ultra-trace lead in water, wine, and rice: Bei dieser Methode wird eine Ammoniumpufferlösung verwendet, um die Empfindlichkeit und Selektivität beim Nachweis von Blei zu verbessern, was für die Lebensmittelsicherheit und die öffentliche Gesundheit wichtig ist (Wu H et al., 2007).
  • On-line organoselenium interference removal for inorganic selenium species by flow injection coprecipitation preconcentration coupled with hydride generation atomic fluorescence spectrometry: Es wird Ammoniumpuffer verwendet, um Selen in komplexen Proben zu trennen und zu quantifizieren, was eine entscheidende Weiterentwicklung für umwelt- und gesundheitsbezogene Untersuchungen darstellt (Wu H et al., 2007).
  • On-line arsenic co-precipitation on ethyl vinyl acetate turning-packed mini-column followed by hydride generation-ICP OES determination: In dieser Forschungsarbeit spielt Ammoniumpufferlösung eine entscheidende Rolle in der Online-Vorkonzentrationstechnik für Arsen, was für die Überwachung der Arsenkontamination in verschiedenen Matrices unerlässlich ist (Gil RA et al., 2007).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3186041.990571.99054
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
pH
10.5 (20 °C in H2O)
pH
10-11
pH
7.0 (25 °C in H2O)
pH
4.0 (25 °C in H2O)
density
0.978 g/cm3 at 20 °C
density
0.99 g/mL at 25 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Art. 109478 ist es vergleichbar mit dem European Pharmacopoeia - Reagenz "ammonium chloride buffer solution pH 10.0 R, 1" ?
    1 answer
    1. This product is not prepared according to the European Pharmacopoeia (EP). Currently, an EP version of Ammonium Chloride buffer is not available.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf