Wichtige Dokumente
1.93212
Supelco
Zinn(II)-Chlorid-Dihydrat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Tin(II) chloride dihydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Sn · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93212.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93212.0251: 250 g, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Cardio-vascular system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable