Merck
1.09092
Cer(IV)-sulfatlösung
c(Ce(SO₄)₂ * 4 H₂O) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonym(e):
Cer(IV)-sulfat, Cersulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cer(IV)-sulfatlösung, c(Ce(SO4)2 * 4 H2O) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
0.4 (20 °C in H2O)
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Humic acid removal using cellulose acetate membranes grafted with poly (methyl methacrylate) and aminated using tetraethylenepentamine: In dieser Studie wird die Anwendung von mit Polymeren modifizierten Zelluloseacetatmembranen zur effizienten Entfernung von Huminsäuren aus Wasser beleuchtet, wobei Cer(IV)-sulfat als Katalysator zur Initiierung des Polymerisationsprozesses verwendet wird, was die Leistung der Membran bei der Wasseraufbereitung erheblich verbessert (Gebru KA et al., 2018).
  • Characterization and ecological risk assessment of nanoparticulate CeO2 as a diesel fuel catalyst: Diese Forschungsarbeit bietet eine detaillierte Charakterisierung von Cer(IV)-sulfat, das als Vorläufer für nanopartikuläres CeO₂ verwendet wird, und bewertet seine ökologischen Risiken, wenn es als Katalysator in Dieselkraftstoffen eingesetzt wird, und bietet Einblicke in seine Umweltauswirkungen (Batley GE et al., 2013).
  • Chemiluminescence from an oxidation reaction of rhodamine B with cerium(IV) in a reversed micellar medium of cetyltrimethylammonium chloride in 1-hexanol-cyclohexane/water: Erforscht die verstärkten Chemilumineszenz-Reaktionen von Cer(IV)-sulfat und zeigt, wie es die Sensitivität und Spezifität von Analysemethoden zum Nachweis organischer Verbindungen verbessert (Hasanin TH et al., 2011).
  • Chemiluminescence reactions with cationic, neutral, and anionic ruthenium(II) complexes containing 2,2′-bipyridine and bathophenanthroline disulfonate ligands: Untersucht die Chemilumineszenzeigenschaften verschiedener Ruthenium(II)-Komplexe, bei denen Cer(IV)-sulfat als wirksames Oxidationsmittel dient, und hebt deren Potenzial für analytische Anwendungen zum Nachweis und zur Messung von Spurenmengen biologischer und chemischer Substanzen hervor (Francis PS et al., 2010).
  • Chemiluminescence method for the determination of piroxicam by the enhancement of the tris-(4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulphonic acid) ruthenium(II) (RuBPS)-cerium(IV) system and its application: Stellt eine neuartige Chemilumineszenztechnik zur Bestimmung von Piroxicam vor, wobei die katalytischen Eigenschaften von Cer(IV)-sulfat genutzt werden, um das Lumineszenzsignal zu verstärken, wodurch ein empfindliches Analysewerkzeug für die pharmazeutische Analytik bereitgestellt wird (Yu F et al., 2009).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Flüssigkeit bilden
Stoffmengenkonzentration 0,0995–0,1005 mol/L
Messunsicherheit ± 0,0003 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird durch volumetrische Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf ein Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 8040 Di-Natriumoxalat), mittels des volumetrischen Standards Eisen(II)ethylendiammoniumsulfat (Artikelnummer 1.02402) rückführbar, ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das von unserem akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, nach DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wurde. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k = 2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Other Notes
Ersetzt: CX0612-6
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c