The product is supplied as serum. The concentration varies from lot to lot and is reported on the Certificate of Analysis. Past lots have ranged from 350 - 550 ug/mL based on titer values. Please use the link below to access a Certificate:
https://www.emdmillipore.com/product/Anti-Apolipoprotein-E-Goat-pAb,EMD_BIO-178479#anchor_COA
178479
Anti-Apolipoprotein E-pAb der Ziege
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-ApoE-Antikörper
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunpräzipitation (siehe Kommentare)
freischwimmende Schnitte (siehe Anwendungsreferenzen)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
-
What is the concentration for this antibody?