Wichtige Dokumente
171536
Sigma-Aldrich
AMPK (α1/β1/γ1), His•Tag®, human, rekombinant, S. frugiperda
full length enzyme consisting of subunits A1, B1, and G1
Größe auswählen
5 μG
€ 599,00
€ 599,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 μG
€ 599,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
€ 599,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Rekombinant
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Molekülmasse = 68.000 (A1), 38.000 (B1), 40.000 (G1)
Rekombinante humane AMPK-Untereinheiten (A1, B1 und G1) von voller Länge, von denen jede am C-Terminus an eine His•Tag-Sequenz kondensiert ist und durch den Einsatz eines Baculovirus-Expressionssystems in S. frugiperda-Insektenzellen koexprimiert wird. AMPK ist am Messen der Energiewerte in der Zelle, die das Resultat von Veränderungen der AMP-Werte sind, beteiligt. AMPK ist ein Upstream-Regulator der mTOR-Aktivierung. Der aktive Komplex ist nützlich für die Untersuchung der Kinaseaktivitätsregulation und das Inhibitor-Screening. Molekülmasse = 68.000 (A1), 38.000 (B1), 40.000 (G1).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 300 mmol/l NaCl, 150 mmol/l Imidazol, 50 mmol/l Natriumphosphat, 0,2 mmol/l DTT, 0,1 mmol/l PMSF, 25 % Glycerin, pH-Wert 7,0.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Sonstige Hinweise
Scott J.W., 2007. EMBO J26, 806.
Minokoshi Y et al. 2004. Nature428, 569.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable