Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
15 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 745,00 |
250 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.850,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
form
liquid
shelf life
1 yr
mol wt
Mw 59.9 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (IP-kinase), activity assay: suitable (kinase)
solubility
soluble
NCBI accession no.
UniProt accession no.
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... AKT1(207)
General description
Produktquelle: Exprimiert durch Baculovirus in Sf21 Insektenzellen
Rekombinantes menschliches Akt1 voller Länge, enthält His6-Tag am N-Terminus.
Biochem/physiol Actions
Ziel-Unterfamilie: AGC
Akt, auch bekannt als Proteinkinase B (PKB), ist ein wichtiges Protein, das an verschiedenen Zellsignalwegen beteiligt ist. Es verändert und kontrolliert die Aktivitäten zahlreicher Proteine, die an einem breiten Spektrum zellulärer und physiologischer Prozesse beteiligt sind. Zu diesen Prozessen gehören Zellüberleben, Apoptose, Zellproliferation, Transkription, Zellmigration und Metabolismus. Akt hilft auch bei der Beeinflussung der Angiogenese und der normalen Entwicklung von Embryonen. Akt reguliert das Zellüberleben durch die Phosphorylierung von Mitogen-aktivierter Proteinkinase-Kinase-Kinase 5 (MAP3K5), die an der zellulären apoptotischen Reaktion beteiligt ist. Akt nimmt eine entscheidende Position im Signalweg von Phosphoinositid-3-Kinase-Protein-Kinase-B-Säugetier-Ziel von Rapamycin (PI3K-PKB-mTOR) ein. Genmutationen, die in dieser Kaskade vor Akt auftreten, können zu unkontrollierter Zellproliferation und zur Entwicklung von Krebs führen. Darüber hinaus ist eine abberante Akt-Aktivierung mit der Entwicklung von Typ-2-Diabetes assoziiert.
Packaging
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) activity assay: suitable (IP-kinase), activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells |
| form liquid | form - | form - | form - |
| mol wt Mw 59.9 kDa | mol wt Mw 45 kDa | mol wt Mw 59 kDa | mol wt Mw 60 kDa |
| Gene Information human ... AKT1(207) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... PIP5K1A(8394) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4