Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 944,00 | |
| 250 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 7.200,00 |
Über diesen Artikel
€ 944,00
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
shelf life
6 mo.
mol wt
Mw 38 kDa (AMPKγ1), Mw 64 kDa (AMPKα1), Mw 30 kDa (AMPKβ1)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
solubility
water: soluble
GenBank accession no.
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PRKAB1(5564)
General description
Produktquelle: In E.-coli-Zellen exprimiert und in vivo aktiviert.
Protein-Ziel: AMPK (α1, β1, γ1)
Ziel-Unterfamilie: CAMK
Rekombinantes humanes AMPK-(α1, β1, γ1)-Holoenzym, das N-terminal 6His-markierte AMPKα1 von voller Länge, unmarkierte AMPKβ1 von voller Länge und unmarkierte AMPKγ1 von voller Länge umfasst. Die katalytische Untereinheit von AMPK α wird bei Säugetieren durch α1 und α2, zwei β-Gene β1 und β2 sowie drei γ-Untereinheiten-Gene γ1, γ2 und γ3 kodiert.
Application
Diabetes
Adipositas
Stoffwechselstörungen
Metabolismus
Apoptose und Krebs
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| form liquid | form - | form - | form - |
| mol wt Mw 30 kDa (AMPKβ1), Mw 64 kDa (AMPKα1), Mw 38 kDa (AMPKγ1) | mol wt Mw 30 kDa (AMPKβ1), Mw 38 kDa (AMPKγ1), Mw 63 kDa (AMPKα2) | mol wt Mw 74 kDa | mol wt Mw 68 kDa |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 14-840M | 04053252739705 |
| 14-840 | 04053252514395 |