17-10061
ChIPAb+ E2F-1 - durch ChIP validiertes Antikörper- und Primer-Set
from mouse
Synonym(e):
Transcription factor E2F1, Retinoblastoma-binding protein 3, PRB-binding protein E2F-1
Alle Fotos(3)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.52
Empfohlene Produkte
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Alle ChIPAb+-Antikörper werden einzeln (jede Charge, jedes Mal) für die Chromatin-Immunpräzipitation validiert. Jedes ChIPAb+-Antikörper-Set enthält Kontrollprimer (jede Charge wurde durch qPCR geprüft), um Ihre IP-Ergebnisse im stellenspezifischen Kontext biologisch zu validieren. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, ChIP-Protokolle zu validieren, wenn sie unseren Antikörper in Ihrem Chromatin-Kontext nutzen. Jedes Set enthält außerdem einen Negativkontrolle-Antikörper, um die Spezifizität der ChIP-Reaktion zu gewährleisten.
Das ChIPAb+-E2F-1-Set enthält den E2F-1-Antikörper, normales Maus-IgG als Negativkontrolle und qPCR-Primer, die eine 100-bp-Region des humanen CDC2-Promotors amplifizieren. E2F-1 und die Negativkontrollen werden in skalierbarer „je ChIP“-Reaktionsgröße geliefert und können verwendet werden, um die Ausfällung von E2F-1-assoziiertem Chromatin funktionell zu validieren.
Das ChIPAb+-E2F-1-Set enthält den E2F-1-Antikörper, normales Maus-IgG als Negativkontrolle und qPCR-Primer, die eine 100-bp-Region des humanen CDC2-Promotors amplifizieren. E2F-1 und die Negativkontrollen werden in skalierbarer „je ChIP“-Reaktionsgröße geliefert und können verwendet werden, um die Ausfällung von E2F-1-assoziiertem Chromatin funktionell zu validieren.
Spezifität
Die Epitope wurden auf den Aminosäuren 1–89 und Aminosäuren 342–386 lokalisiert.
Immunogen
Epitop: A.S. 1–89 und 342–386
Anwendung
Chromatin-Immunpräzipitation:
Daten einer repräsentativen Charge.
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1 x 10E6 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 1 µl normalem Maus-IgG oder 1 µl Anti-E2F-1 und dem Magna ChIP G Kit (Katalognr. 17-611) unterzogen.
Die erfolgreiche Immunpräzipitation von mit E2F-1 assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern, humanem CDC2-Promotor als positive Stelle und einer intergenischen Region nahe des humanen CALML5 als negative Stelle verifiziert. (Siehe Abbildungen). Die Daten werden als prozentuale Eingabe jeder IP-Probe relativ zur Chromatin-Eingabe für jedes Amplikon und jede ChIP-Probe wie angegeben dargestellt.
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna ChIP G (Katalognr. 17-409) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Western-Blot-Analyse:
Daten einer repräsentativen Charge.
HeLa-Zellkernextrakt wurde durch Elektrophorese aufgelöst, auf eine PVDF-Membran übertragen und mit Anti-E2F-1 (1,0 µg/ml) untersucht.
Proteine wurden mit einem an HRP konjugierten Anti-Maus-Sekundärantikörper der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem veranschaulicht.
Der Pfeil zeigt E2F-1 (~55 kDa) (siehe Abbildungen).
Immunpräzipitation: 4 μg einer früheren Charge dieses Antikörpers immunpräzipitierten E2F-1 aus HeLa-Zellkernextrakt.
EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay): Eine frühere Charge dieses Antikörpers erzeugt einen Gel-Shift des E2F-1/DP-1/DNA-Komplexes.
Daten einer repräsentativen Charge.
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1 x 10E6 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 1 µl normalem Maus-IgG oder 1 µl Anti-E2F-1 und dem Magna ChIP G Kit (Katalognr. 17-611) unterzogen.
Die erfolgreiche Immunpräzipitation von mit E2F-1 assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern, humanem CDC2-Promotor als positive Stelle und einer intergenischen Region nahe des humanen CALML5 als negative Stelle verifiziert. (Siehe Abbildungen). Die Daten werden als prozentuale Eingabe jeder IP-Probe relativ zur Chromatin-Eingabe für jedes Amplikon und jede ChIP-Probe wie angegeben dargestellt.
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna ChIP G (Katalognr. 17-409) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Western-Blot-Analyse:
Daten einer repräsentativen Charge.
HeLa-Zellkernextrakt wurde durch Elektrophorese aufgelöst, auf eine PVDF-Membran übertragen und mit Anti-E2F-1 (1,0 µg/ml) untersucht.
Proteine wurden mit einem an HRP konjugierten Anti-Maus-Sekundärantikörper der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem veranschaulicht.
Der Pfeil zeigt E2F-1 (~55 kDa) (siehe Abbildungen).
Immunpräzipitation: 4 μg einer früheren Charge dieses Antikörpers immunpräzipitierten E2F-1 aus HeLa-Zellkernextrakt.
EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay): Eine frühere Charge dieses Antikörpers erzeugt einen Gel-Shift des E2F-1/DP-1/DNA-Komplexes.
Dieses Set aus ChIP-validiertem ChIPAb+-E2F-1-Antikörper und Primer enthält praktischerweise den Antikörper und die spezifischen Kontroll-PCR-Primer.
Qualität
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1 x 10E6 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 1 µl normalem Maus-IgG oder 1 µl Anti-E2F-1 und dem Magna ChIP® G Kit (Katalognr. 17-611) unterzogen.
Die erfolgreiche Immunpräzipitation von E2F-1-assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern, humaner CDC2-Promotor verifiziert (siehe Abbildungen).
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna ChIP G (Katalognr. 17-409) oder EZ-ChIP (Katalognr- 17-371).
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1 x 10E6 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 1 µl normalem Maus-IgG oder 1 µl Anti-E2F-1 und dem Magna ChIP® G Kit (Katalognr. 17-611) unterzogen.
Die erfolgreiche Immunpräzipitation von E2F-1-assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern, humaner CDC2-Promotor verifiziert (siehe Abbildungen).
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna ChIP G (Katalognr. 17-409) oder EZ-ChIP (Katalognr- 17-371).
Zielbeschreibung
~ 55 kDa
Physikalische Form
Anti-E2F-1 (Maus, monoklonal). Ein Fläschchen mit 25 µg mit Protein G aufgereinigtem monoklonalem, gemischtem IgG in 25 µl Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid. Gefrorene Lösung. Bei -20 °C aufbewahren.
Normales Maus-IgG. Ein Fläschchen mit 25 µg aufgereinigtem IgG in 25 µl Lagerpuffer mit 0,1 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
ChIP-Primer, CDC2-Promotor. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μmol/l jedes Primers, spezifisch für den humanen CDC2-Promotor. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: CGC CCT TTC CTC TTT CTT TC
REV: ATC GGG TAG CCC GTA GAC TT
Normales Maus-IgG. Ein Fläschchen mit 25 µg aufgereinigtem IgG in 25 µl Lagerpuffer mit 0,1 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
ChIP-Primer, CDC2-Promotor. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μmol/l jedes Primers, spezifisch für den humanen CDC2-Promotor. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: CGC CCT TTC CTC TTT CTT TC
REV: ATC GGG TAG CCC GTA GAC TT
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Einschließlich normales Maus-IgG als Negativkontrolle und für den humanen CDC2-Promotor spezifische Primer.
Einschließlich normales Maus-IgG als Negativkontrolle und für den humanen CDC2-Promotor spezifische Primer.
Rechtliche Hinweise
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Yao Yao et al.
Blood, 141(23), 2841-2852 (2023-03-07)
Therapeutic targeting of CDK7 has proven beneficial in preclinical studies, yet the off-target effects of currently available CDK7 inhibitors make it difficult to pinpoint the exact mechanisms behind MM cell death mediated by CDK7 inhibition. Here, we show that CDK7
Zunling Li et al.
Oncology reports, 34(6), 3231-3237 (2015-10-28)
Our previous study reported that ADAM12 was highly expressed in small cell lung cancer (SCLC) and could be an effective marker for diagnosis and prognosis. Yet, the reason for the high expression of ADAM12 in SCLC requires further elucidation. Transcription
Amanda Oliveira et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 95(6), 648-659 (2015-04-22)
Despite significant progress in diagnostics and therapeutics, over 50 thousand patients die from colorectal cancer annually. Hence, there is urgent need for new lines of treatment. Triptolide, a natural compound isolated from the Chinese herb Tripterygium wilfordii, is effective against
A Giro-Perafita et al.
NPJ breast cancer, 6, 1-1 (2020-01-15)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) play key roles in the regulation of breast cancer initiation and progression. LncRNAs are differentially expressed in breast cancer subtypes. Basal-like breast cancers are generally poorly differentiated tumors, are enriched in embryonic stem cell signatures, lack
Jing Wen et al.
EBioMedicine, 37, 110-124 (2018-10-27)
Dysregulation of the cell cycle has been implicated in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) progression. This study aimed to evaluate the role of miR-424 in cell cycle regulation and ESCC proliferation. The role of miR-424 in cell proliferation was evaluated