Wichtige Dokumente
16-454
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, Klon PY20, HRP-Konjugat
clone PY20, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
PY20, anti-phosphotyrosine antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PY20, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PID1(55022)
Allgemeine Beschreibung
Die Phosphorylierung von Proteintyrosin wurde 1979 zum ersten Mal beschrieben. Seither wurde eine große Anzahl von Tyrosinkinasen und viele der durch eine Tyrosinphosphorylierung eingeleiteten Signalwege beschrieben. Die Verfügbarkeit eines hochwertigen Anti-Phosphotyrosin-Antikörpers ermöglicht die Untersuchung der Tyrosinkinase-Aktivität durch einfache Blotting-Verfahren und ohne die Notwendigkeit für große Mengen Radioaktivität. Der monoklonale 4G10-Anti-Phosphotyrosin-Antikörper (Katalognr. 05-321) wird verbreitet als hochgradig spezifisch und sensitiv angesehen. Dieser Antikörper eignet sich für alle Anwendungen, die eine Phosphorylierung des Tyrosins in Proteinen involviert. Der etwas weniger sensitive, aber dennoch hochangesehene Klon PY20 kann als Alternative zur 4G10-Produktlinie verwendet werden.
Spezifität
Erkennt Proteine, die Phosphotyrosinreste enthalten, unabhängig von ihrem Ursprung.
Immunogen
An Trägerprotein konjugiertes Phosphotyrosin
Epitop: Phosphotyrosin
Anwendung
Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, Klon PY20, HRP-Konjugat ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von Phosphotyrosin und wurde in WB und ELISA validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Forschungskategorie
Signalisierung
Qualität
Regelmäßig mittels an RIPA-Lysaten aus mit Insulin behandelten humanen HEK293-Zellen beurteilt.
Zielbeschreibung
Variiert
Physikalische Form
100 μl von mit Protein A aufgereinigtem Maus-IgG2b in PBS mit 0,05 % Kathon® und HRP-stabilisierenden Verbindungen. Reicht für mindestens 10 Immunblots, wenn optimale Konzentrationen von 1:2000–1:4000 in 10 ml Blocking-Puffer verwendet werden. Flüssig.
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 6 Monate haltbar.
HINWEIS: NICHT EINFRIEREN. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Rechtliche Hinweise
Kathon is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S F Retta et al.
Molecular biology of the cell, 9(4), 715-731 (1998-05-16)
The beta1-integrin cytoplasmic domain consists of a membrane proximal subdomain common to the four known isoforms ("common" region) and a distal subdomain specific for each isoform ("variable" region). To investigate in detail the role of these subdomains in integrin-dependent cellular
Becky K Brisson et al.
PloS one, 7(9), e45588-e45588 (2012-10-03)
Insulin-like growth factor-I (IGF-I) is an essential growth factor that regulates the processes necessary for cell proliferation, differentiation, and survival. The Igf1 gene encodes mature IGF-I and a carboxy-terminal extension called the E-peptide. In rodents, alternative splicing and post-translational processing
Julia Durzyńska et al.
Endocrinology, 154(3), 1215-1224 (2013-02-15)
IGF-I is a key regulator of muscle development and growth. The pre-pro-peptide produced by the Igf1gene undergoes several posttranslational processing steps to result in a secreted mature protein, which is thought to be the obligate ligand for the IGF-I receptor