16-236
Anti-phospho-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) Antibody, Alexa Fluor™ 555
Upstate®, from rabbit
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 555
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr1248)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Wachstumsfaktoren & -rezeptoren
Kinasen & Phosphatasen
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable