Fortfahren mit
FCMAB412F
Milli-Mark® Anti-Kollagen-Typ-I-FITC-Antikörper, Klon 5D8-G9
clone 5D8-G9, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
Alpha-1 type I collagen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 419,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
5D8-G9, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
8
€ 419,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5D8-G9, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
General description
139 kDa berechnet
Kollagene sind im Laufe der Evolution in hohem Maße konserviert und zeichnen sich durch eine ununterbrochene „Glycin-X-Y“-Triplett-Wiederholung aus, die ein notwendiger Teil der dreifachen Helixstruktur ist. Typ-I-Kollagen (95 kDa) kommt in Knochen, Hornhaut, Haut und Sehnen vor. Mutationen des kodierenden Gens sind mit Osteogenesis imperfecta, Ehlers-Danlos-Syndrom und idiopathischer Osteoporose assoziiert. Reziproke Translokationen zwischen den Chromosomen 17 und 22, auf denen sich dieses Gen und das Gen für PDGF-beta (Wachstumsfaktor Beta aus Thrombozyten) befinden, sind mit einem bestimmten Typ von Hauttumor, dem so genannten Dermatofibrosarcoma protuberans, assoziiert, der auf eine ungeregelte Expression des Wachstumsfaktors zurückzuführen ist.
Immunogen
Gereinigtes humanes Typ-I-Kollagen, das in komplettem Freund-Adjuvans emulgiert wurde.
Application
Forschungskategorie
Zellstruktur
Milli-Mark Anti-Kollagen-Typ I-FITC-Antikörper, Klon 5D8-G9, ist ein Antikörper gegen Typ-I-Kollagen zur Verwendung in FC.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper erkennt humanes Typ-I-Kollagen.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 konjugiert an FITC in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Protein A
Preparation Note
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie mit HEK293-Zellen.
Kontrolle
HEK293T-Zellen
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB3391ABT123AB758
clone
5D8-G9, monoclonal
clone
5D8-G9, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
goat
species reactivity
human
species reactivity
pig, canine, sheep, human, bovine
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
human, bovine
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c