Merck
1.51903
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm, Hibar® RT HPLC Column
Synonym(e):
TM=["LiChrospher"] C8 HPLC column
Größe auswählen
1 UNIT
€ 872,00
€ 872,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
€ 872,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
€ 872,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Produktbezeichnung
LiChrosorb® RP-8 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
LiChrosorb®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
400 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Säule L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC column
Rechtliche Hinweise
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany