Merck
1.50823
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] C18 TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
packaging
1 ea of
extent of labeling
21% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
12.5 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC-Kartusche
LiChrospher® RP-18 ist ein zuverlässiger und vielseitiger, traditionell hergestellter, sphärischer Kieselgelträger mit C-18-Umkehrphaseneigenschaften. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen. Dieses Sorbens befindet sich in einer LiChroCART 125-4-HPLC-Kartusche. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Analysis Note
Druck: ≤ 55 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 50.000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): 1,0–2,5
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany