1.50629
Purospher®STAR RP-8 endcapped (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-8 endcapped (2µm) Hibar® HR 100-2.1
Größe auswählen
€ 803,00
Voraussichtliches Versanddatum17. März 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 803,00
Voraussichtliches Versanddatum17. März 2025
Empfohlene Produkte
product name
Purospher® STAR RP-8 endcapped (2 µm), L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
11.2% Carbon loading
Parameter
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
10 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
2 μm
Porengröße
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
Trenntechnik
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- Good suitability for LC-MS applications