1.50244
Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
Purospher STAR NH2 (5 µm) LiChroCART™ 125-4
Größe auswählen
€ 658,00
Größe auswählen
About This Item
€ 658,00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Purospher® STAR NH2 (5 µm), L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L8
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
Purospher®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
3.5% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
12.5 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
NH2 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultra-pure silica (99.999%)
- Low silanol activity
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 50000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (2-Nitrotoluol): ≤ 3.0