Fortfahren mit
8.20678
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfurol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 32,40
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,90
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
200-654-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
solid
€ 32,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
potency
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
154-155 °C/16 hPa
mp
27-30 °C
transition temp
flash point 79 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c(ccc1C=O)CO
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
InChI key
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)