Merck
1.50158
Supelco
LiChrospher® 60 RP-Select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 3 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] C8 TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
Größe auswählen
1 UNIT
€ 624,00
€ 624,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
€ 624,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
€ 624,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Produktbezeichnung
LiChrospher® 60 RP-Select B (5 µm) LiChroCART 125-3, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Kennzeichnungsgrad
11.5% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
12.5 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
60 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC-Kartusche
LiChrospher® RP-select B ist ein vielseitiger, traditionell hergestellter, sphärischer Kieselgelträger mit Umkehrphaseneigenschaften und mit der Hydrophobie einer C-8-Phase. Der Träger eignet sich sehr gut für die Trennung von basischen Verbindungen, weist jedoch auch gute Eigenschaften für die Bestimmung neutraler und saurer Verbindungen auf. Dieses Sorptionsmittel befindet sich in einer LiChroCART 125-3-HPLC-Kartusche. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 40 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 50000
Symmetrie (Anthracen): 0,8–1,4
Kapazitätsfaktor (Anthracen): 2,0-3,5
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany