1.50984
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] C8 TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
Größe auswählen
€ 1.500,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 1.500,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LiChrospher® 60 RP-Select B (5 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Kennzeichnungsgrad
11.5% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
60 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 50.000
Symmetrie (Toluol): 0,8 – 1,4
k′-Wert (Toluol): 0,8 – 2,0
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13