Merck
1.46489
Millipore
Waschlösung A nach USP Septum
ready-to-use, bottle volume 600 mL , filling volume
Synonym(e):
Spüllösung A
About This Item
UNSPSC-Code:
41106214
Sterilität
sterile; autoclaved
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
Verpackung
bottle of
Flaschenkapazität
1000 mL
Flaschenvolumen
600 mL , filling volume
pH-Wert
7.1
Anwendung(en)
sterility testing
Eignung
nonselective for
Anwendung
Sterilitätsprüfung
Verpackung
600 ml in 1-Liter-Flasche mit mm-Markierung, roter Kappe und Septum (6 Flaschen pro Packung)
Lagerung und Haltbarkeit
Bei +2 °C bis +25 °C aufbewahren.
Sonstige Hinweise
Sonderprodukt – Bitte wenden Sie sich an die für Sie zuständige Vertretung für weitere Informationen und Einkaufsbedingungen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable