Fortfahren mit
STBMRFA64
SPÜLLÖSUNG A
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 600 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles
Synonym(e):
Lösung A – Gebrauchsfertige Spüllösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
4 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106214
Bottle capacity:
1000 mL
Bottle filling volume:
600 mL
Feature:
closure type Black screw cap with septum and protector, ready-to-use
Agency:
EP EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.1±0.2 (25 °C)
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
description
For rinsing and dilution
sterilization compatibility
autoclavable compatible
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type Black screw cap with septum and protector, ready-to-use
packaging
pack of 4 bottles
bottle capacity
1000 mL
bottle filling volume
600 mL
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1±0.2 (25 °C)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
suitability
nonselective for
General description
Spüllösung A ist ein allgemeiner Spülpuffer, der den Vorgaben der Europäischen Pharmakopöe (EP) 2.6.1, der US-amerikanischen Pharmakopöe (USP) 71 und der Japanischen Pharmakopöe (JP) 4.06 entspricht. Das Produkt ist eine klare, farblose Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 7,1 ± 0,2 bei 25 °C. Die Lösung kann bis zu 12 Monate bei 2–25 °C (lichtgeschützt) aufbewahrt werden. Jede Flasche ist mit einer Schraubkappe mit Septum verschlossen, um die Gefahr einer Kreuzkontamination zu vermeiden und die Desinfektionsverfahren zu optimieren.
Application
Spüllösung A wird zum Ausspülen wässriger Lösungen bei der Sterilitätsprüfung mittels Membranfiltration verwendet. Sie wird auch zum Verdünnen von Feststoffen in der gleichen Anwendung eingesetzt. Dieses Produkt wird außerdem als Spüllösung bei der Membranfiltration unsteriler Produkte empfohlen. Sie eignet sich ausgezeichnet zum Auflösen oder Verdünnen von Proben, Rekonstituieren kommerzieller Mikroorganismen oder als Transportmedium für Mikroorganismen.
Sterilitätsprüfung
Keimzahlbelastungstest
Packaging
Packung mit 4 Flaschen à 600 ml Spüllösung A.
Preparation Note
Spüllösung A
Other Notes
Schraubkappe mit Septum
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
STBMRFA94STBMRFA34STBMRFA12
description
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 600 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles
description
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 900 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles
description
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 300 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles
description
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, Black screw cap with septum and protector, pack of 12 bottles
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
agency
EP EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
agency
in accordance with EP 2.6.1, in accordance with USP 71, in accordance with JP 4.06
agency
EP EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
agency
USP 71, EP EP 2.6.1, JP 4.06
bottle capacity
1000 mL
bottle capacity
1000 mL
bottle capacity
500 mL
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
600 mL
bottle filling volume
900 mL
bottle filling volume
300 mL
bottle filling volume
100 mL
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
feature
closure type Black screw cap with septum and protector, ready-to-use
feature
closure type Black screw cap with septum and protector, ready-to-use
feature
ready-to-use, closure type Black screw cap with septum and protector
feature
ready-to-use, Black screw cap with septum and protector
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SPÜLLÖSUNG A
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
vPvM
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)